Få mere at vide
Brady™ Rullemarkører
Artikelnummer. 11735573
Skift visning
Vis tekst:
Eau
Eau incendie
Luft
Vapeur
Dimensioner (L x B x H):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Højde (metrisk) tegn:
8 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vis tekst Dimensioner (L x B x H) Højde (metrisk) tegn unitSize
11735573 Eau incendie 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rulning
11755573 Luft 33 m x 100 mm x 150 mm 13 mm 1 rulning
11745573 Luft 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rulning
11775573 Vapeur 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rulning
11765573 Eau 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11735573 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 226293
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance Europæiske direktiver 67/548 og 88/379
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid på rød
Format Rulle
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Vis tekst Eau incendie
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Sprog fransk
nr. pr. pakke 505 Mærker/Rul
Mængde 505 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +284 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +140 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0047 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.119 mm
Dimensioner (L x B) 33 m x 100 mm
Dimensioner (L x B x H) 33 m x 100 mm x 60 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm
Højde (engelsk) 2,36
Højde (engelsk) tegn 0,31 tommer.
Højde (metrisk) 60 mm
Højde (metrisk) tegn 8 mm
Alternativt varenummer PMFL-EAUINCENDIE-RD3-RLL090