Få mere at vide
Brady™ Roll Markers
Artikelnummer. 11785573 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensions (L x W): 33m x 100mm; Display Text: Acid
Artikelnummer.
11785573 Dimensions (L x W): 33m x 100mm; Display Text: Acid
1 options
Artikelnummer. 11785573 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 226773
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Certificeringer/compliance European Directives 67/548 and 88/379
Farve Purple
Materiale Polyester
Vis tekst Acid
Til brug med (applikation) Used for Pipemarkers and safety signs
Mængde 505/Pk.
Længde (metrisk) 33 m
Højde (metrisk) 100 mm
Højde (metrisk) tegn 8 mm