Tekniske data
| Certificeringer/compliance | European Directives 67/548 and 88/379 |
| Farve | Orange |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Roll Marker |
| Vis tekst | Gas |
| Til brug med (applikation) | Used for Pipemarkers and safety signs |
| Mængde | 505/Pk. |
| Længde (metrisk) | 33 m |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Vis mere |