Få mere at vide
Brady™ Rullemarkør uden støtte - Steam
Artikelnummer. 11715563 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11715563 100 mm 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 11715563 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 226759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 DKK
    2428.24 DKK / 1 ruller
    Spare 176.76 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Roll Marker uden støtte (Steam) er lavet af polyester med polyester overlaminat.
  • Permanent akrylbaseret klæbemiddel.
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sort på gråt
Format Rulle
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Vis tekst Vapeur
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Sprog fransk
nr. pr. pakke 220 Mærker/Rul
Mængde 220 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +284 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +140 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0047 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.119 mm
Dimensioner (L x B) 33 m x 100 mm
Dimensioner (L x B x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm
Højde (engelsk) 5,91 tommer.
Højde (metrisk) 150 mm
Højde (metrisk) tegn 13 mm
Alternativt varenummer PMFL-VAPEUR-GY4-RLL090