Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rulle med hybridiseringsovnnet, 5m x 25cm
Artikelnummer. 12624653 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 12624653 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 222054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
  • Fremstillet af tykvægget borosilikatglas designet til at sikre sikker og nem håndtering
  • Nem strømning af sondeopløsning rundt om og gennem membraner designet til optimale resultater
  • Disse flasker er designet til nøjagtige sikkerhedsstandarder og har skruelåg indeholdende flade PTFE-forseglinger designet til at sikre lækagebestandig hybridisering
  • Et komplet udvalg af flasker til at rumme mange størrelser af membraner
  • Gør det muligt at behandle flere blots samtidigt i en flaske med en diameter på 35 mm uden direkte overlap
Mål: 5mx 25 cm