missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rolitetracycline (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 17913235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17913235 10 mg
30132856 25 mg
17954135 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17913235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR64003010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 751-97-3
Molekylær formel C27 H33 N3 O8
Molekylvægt (g/mol) 527.57
Synonym 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-N-(1-pyrrolidinylmethyl)-, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-N-(1-pyrrolidinylmethyl)- (6CI,8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-N-(1-pyrrolidinylmethyl)-, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-N-(1-pyrrolidinylmethyl)-2-naphthacenecarboxamide, Abricycline, Bristacin, N-(1-Pyrrolidinylmethyl)tetracycline, N-(Pyrrolidinomethyl)tetracycline, Pyrrolidinylmethyltetracycline, Reverin, Rolitetracycline, SQ 15659, Superciclin, Synotodecin, Syntetrin, Tetraverin, Transcycline, Velacycline
IUPAC navn (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-N-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide
SMIL CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)NCN4CCCC4)C(=O)c5c(O)cccc5[C@@]3(C)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rolitetracycline
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H33N3O8/c1-26(37)13-7-6-8-16(31)17(13)21(32)18-14(26)11-15-20(29(2)3)22(33)19(24(35)27(15,38)23(18)34)25(36)28-12-30-9-4-5-10-30/h6-8,14-15,20,31,33-34,37-38H,4-5,9-12H2,1-3H3,(H,28,36)/t14-,15-,20-,26+,27-/m0/s1
Formel vægt 527.2268
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.