missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Rolipram
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001437
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001437 10 mg
18782564 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001437 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0905/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

PDE4 inhibitor

Rolipram is a selective inhibitor of cAMP phosphodiesterase (PDE4) (IC50 = 2.0 μM). Discriminates between two conformational states of PDE4 isoenzymes.

R-enantiomer also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 61413-54-5
Molekylær formel C16H21NO3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rolipram
Mængde 10 mg
Formel vægt 275.35
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 275.35
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.