Få mere at vide
Rolicyprine, LoGiCal
Artikelnummer. 30463844
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30463844 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463844 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3224.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rolicyprine
CAS 2829-19-8
Analyt- eller komponentnavne Rolicyprine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyrrolidinecarboxamide, 5-oxo-N-[(1S,2R)-2-phenylcyclopropyl]-, (2S)-, 2-Pyrrolidinecarboxamide, 5-oxo-N-(2-phenylcyclopropyl)-, stereoisomer (8CI), (+)-N-(trans-2-Phenylcyclopropyl)-L-5-pyrrolidone-2-carboxamide, 5-Oxo-N-(D-trans-2-phenylcyclopropyl)-L-2-pyrrolidinecarboxamide, Cypromin, Ex 4883, L-trans-(+)-5-Oxo-N-(2-phenylcyclopropyl)-2-pyrrolidinecarboxamide, RMI 83027, Rolicypram, Rolicyprine, d-5-Oxo-N-(trans-2-phenylcyclopropyl)-2-pyrrolidinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O2/c17-13-7-6-11(15-13)14(18)16-12-8-10(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2,(H,15,17)(H,16,18)/t10-,11+,12+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL O=C(N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2)[C@@H]3CCC(=O)N3
IUPAC navn (2S)-5-oxo-N-[(1S,2R)-2-phenylcyclopropyl]pyrrolidine-2-carboxamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 244.29
Mængde 5 mg
Formel vægt 244.1212 g/mol