missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rolapitant Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30422458
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422458 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR6398005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rolapitant hydrochloride
CAS 858102-79-1
Molekylær formel C25 H26 F6 N2 O2 . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym 1,7-Diazaspiro[4.5]decan-2-one','8-[[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]methyl]-8-phenyl-','hydrochloride (1:1)','(5S,8S)-, 1,7-Diazaspiro[4.5]decan-2-one','8-[[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]methyl]-8-phenyl-','monohydrochloride','(5S,8S)- (9CI), Rolapitant hydrochloride, Sch 619734
InChI formel InChI=1S/C25H26F6N2O2.ClH/c1-16(17-11-19(24(26,27)28)13-20(12-17)25(29,30)31)35-15-23(18-5-3-2-4-6-18)10-9-22(14-32-23)8-7-21(34)33-22;/h2-6,11-13,16,32H,7-10,14-15H2,1H3,(H,33,34);1H/t16-,22-,23-;/m1./s1
SMIL Cl.C[C@@H](OC[C@]1(CC[C@]2(CCC(=O)N2)CN1)c3ccccc3)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn (5S,8S)-8-[[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]methyl]-8-phenyl-1,9-diazaspiro[4.5]decan-2-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 536.94
Formel vægt 536.1665
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.