Få mere at vide
Applied Biosystems™ ROI& Baggrundskalibreringssæt, hurtig 96-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
2 x 96 brønds plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Område af interesse (ROI) og baggrundskalibrering skal køres efter lampeskift.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibreret farvestof | Proprietær blanding |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | Baggrundskalibreringssæt |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 2 x 96 brønds plader |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |
| PCR metode | qPCR |