Få mere at vide
Applied Biosystems™ ROI& Baggrundskalibreringssæt, 96-brønd
Artikelnummer. 15742357 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 96-brønds plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15742357 2 x 96-brønds plader Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15742357 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4432626
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
96-brønds ROI& Baggrundskalibreringssæt bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med standard 96-brønds blok
  • 96-brønds ROI& Baggrundskalibreringssæt bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med standard 96-brønds blok.
  • Område af interesse (ROI) og baggrundskalibrering skal køres efter lampeskift.
  • Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C± 5 °C
Kalibreret farvestof Proprietær blanding
Til brug med (udstyr) ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx
Produkttype Baggrundskalibreringssæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 2 x 96-brønds plader
Kalibreringstype Spektral kalibrering
For In Vitro Diagnostic Use