Få mere at vide
Rogo Sampaic™ Dækglas af glas
Længde (metrisk):
20 mm
Bredde (metrisk):
20 mm
Mængde:
200/pakke
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Firkant |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Bredde (metrisk) | 20 mm |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 mm |
| Til brug med (applikation) | Objektglasmikroskopi |
| Certificeringer | ISO 8255 |
| Mængde | 200/pakke |