Få mere at vide
Rogo Sampaic™ Dækglas af glas
Artikelnummer. 11707394
Skift visning
Længde (metrisk):
20 mm
Bredde (metrisk):
20 mm
Mængde:
200/pakke
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Mængde
11707394 20 mm 20 mm 200/pakke
1 options
Artikelnummer. 11707394 Leverandør Rogo Sampaic™ Leverandørnr. BPD017
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Bevar og beskyt prøver på objektglas. Rogo Sampaic™ Dækglas er fremstillet af borosilikatglas for fremragende gennemsigtighed og forebyggelse af farveforvrængning.
  • Fås i en række størrelser
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 20 mm
Bredde (metrisk) 20 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 mm
Til brug med (applikation) Objektglasmikroskopi
Certificeringer ISO 8255
Mængde 200/pakke