Få mere at vide
Roflumilast USP Related Compound A, Mikromol™
Artikelnummer. 30051958
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051958 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051958 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3618.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Roflumilast USP Related Compound A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide
CAS 475271-62-6
Analyt- eller komponentnavne 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 Cl2 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-hydroxybenzamide, Roflumilast Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2N2O3/c17-11-6-19-7-12(18)15(11)20-16(22)10-3-4-13(21)14(5-10)23-8-9-1-2-9/h3-7,9,21H,1-2,8H2,(H,19,20,22)
SMIL Oc1ccc(cc1OCC2CC2)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl
IUPAC navn 3-(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 353.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 352.0381 g/mol