Få mere at vide
Roflumilast N-Oxide, Mikromol™
Descrizione
Roflumilast N-Oxide
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Roflumilast N-Oxide |
| CAS | 292135-78-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Roflumilast N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H14 Cl2 F2 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-1-oxido-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)-benzamide, 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-1-oxido-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, N-(3,5-Dichloro-1-oxopyridin-4-yl)-4-difluoromethoxy-3-cyclopropylmethoxybenzamide, Roflumilast N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O4/c18-11-6-23(25)7-12(19)15(11)22-16(24)10-3-4-13(27-17(20)21)14(5-10)26-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,24) |
| SMIL | [O-][n+]1cc(Cl)c(NC(=O)c2ccc(OC(F)F)c(OCC3CC3)c2)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3-(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-1-oxidopyridin-1-ium-4-yl)-4-(difluoromethoxy)benzamide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?