Få mere at vide
Roflumilast Impurity E, MedChemExpress
Beskrivelse
Roflumilast Impurity E is the impurity of Roflumilast. Roflumilast(Daliresp) is a drug which acts as a selective and long-acting inhibitor of the enzyme PDE-4 with an IC50 value of 0.8 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Roflumilast Impurity E |
| CAS | 1391052-76-8 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H8Cl2F2N2O3 |
| Mængde | 1 mg |
| SMIL | O=C(NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl)C2=CC=C(OC(F)F)C(O)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.12 |
| Formel vægt | 349.12 |
| Grad | Research |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |