missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Roflumilast-d4, TRC

Artikelnummer. 30415386
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415386 1 mg
30420441 10 mg
30414923 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30415386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR6397021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1398065-69-4
Molekylær formel C17 D4 H10 Cl2 F2 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 407.232
Synonym N-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]benzamide, 3-[(Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)methoxy]-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, Roflumilast-d4, Roflumilast-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4)
IUPAC navn N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]benzamide
SMIL [2H]C1([2H])C(COc2cc(ccc2OC(F)F)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl)C1([2H])[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Roflumilast-d4
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24)/i1D2,2D2
Formel vægt 406.06
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.