Få mere at vide
Roflumilast-d4 N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Roflumilast-d4 N-Oxide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O4/c18-11-6-23(25)7-12(19)15(11)22-16(24)10-3-4-13(27-17(20)21)14(5-10)26-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,24)/i1D2,2D2 |
| Formel vægt | 422.055 |