missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Roflumilast-d4 (cyclopropyl-2,2,3,3-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Roflumilast-d4 |
| CAS | 1398065-69-4 |
| Molekylær formel | C17 D4 H10 Cl2 F2 N2 O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | N-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]benzamide, 3-[(Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)methoxy]-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, Roflumilast-d4, Roflumilast-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17 H,1-2,8H2,(H,22,23,24)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C(COc2cc(ccc2OC(F)F)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.232 |
| Formel vægt | 406.06 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?