Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rofecoxib
Artikelnummer. 16607032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16607032 250 mg
1 options
Artikelnummer. 16607032 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465392500
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rofecoxib
CAS 162011-90-7
Mængde 250 mg
Opløselighed opløselig i chloroform, DMSO
Molekylær formel C17 H14 O4 S
Formel vægt 314.36
Fysisk form Krystallinsk pulver
Produkttype Reagens
Renhed ≥97,5 % (GC)
InChI nøgle RZJQGNCSTQAWON-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(C(=O)OC1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 4-(4-methanesulfonylphenyl)-3-phenyl-2,5-dihydrofuran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 314.36
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rofecoxib
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Rofecoxib