Få mere at vide
Rodenticides Mixture 248 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brodifacoum∣Bromadiolone∣Chlorophacinone∣Difenacoum∣Diphacinone∣Warfarin |
| CAS | 56073-10-0, 28772-56-7, 3691-35-8, 56073-07-5, 82-66-6, 81-81-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Brodifacoum∣Bromadiolone∣Chlorophacinone∣Difenacoum∣Diphacinone∣Warfarin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Brodifacoum 100 μg/mL∣Bromadiolone 100 μg/mL∣Chlorophacinone 100 μg/mL∣Difenacoum 100 μg/mL∣Diphacinone 100 μg/mL∣Warfarin 100 μg/mL |