Få mere at vide
SI Analytics™ Stang omrører
Artikelnummer. 10717121 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Størrelse:
NS 14.5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10717121 NS 14.5 Hver
1 options
Artikelnummer. 10717121 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285215175
På lager
SI Analytics™ Stangomrører til brug med titreringshoveder TZ 1463 og TZ 1467.
  • Kort model
  • Med NS 14.5
  • Til titreringshoveder TZ 1463 og TZ 1467
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kort model
Type Magnetomrørere
Størrelse NS 14.5