Få mere at vide
Bochem™ Stang til Stand Base
Artikelnummer. 10547122
Skift visning
Længde (metrisk):
1250 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10547122 1250 mm
1 options
Artikelnummer. 10547122 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5154
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Bochem™ Rod for Stand Base er til brug med standbaser.
  • Til brug med stativbaser
Tekniske data
Materiale Forzinket stål
Længde (metrisk) 1250 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Trådstørrelse M10
Oversigt Eksterne tråde