Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rocuronium bromide |
| Smeltepunkt | 162,0 °C til 164,0 °C |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Molekylær formel | C32H53BrN2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 609.69 |
| Formel vægt | 609.68 |