missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RockPhos Pd G3, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RockPhos Pd G3 |
| CAS | 2009020-38-4 |
| Molekylær formel | C44H62NO4PPdS |
| MDL nummer | MFCD27952542 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | P(C1C(=CC=C(C=1C1C(=CC(=CC=1C(C)C)C(C)C)C(C)C)C)OC)([Pd+2]1(NC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[C-]12)[O-]S(=O)(=O)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 838.43 |
| Procent renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?