Få mere at vide
OHAUS™ Rockende Shaker
Artikelnummer. p-7158995 Shop alle Ohaus produkter
Controller type:
Analog
Digital
Platform stil:
1 niveau
2 lag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15712219
Brand: OHAUS™ 30391989
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Rocking Shaker er designet til en række applikationer, hvor en vippelignende bevægelse er ideel.
  • Digital kontrol
    • Ideel til cellekulturarbejde
    • Designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
    • Elektronisk hældningsjustering fra 0 til 15° mens enheden er i drift
    • Viser hastighed, hældningsvinkel og tid
    • Timer med hørbar alarm
  • Analog kontrol
    • Nem og økonomisk mulighed for alle dine gyngebehov
    • Ideel til cellekultur og blotting-applikationer og er designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
    • Leveres med en 356 x 279 mm skridsikker gummimåtte
    • Variabel kontrol for hastighed, hældning og tid
    • 7,3 kg kapacitet
    • To-lags model fordobler brugbar kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 0 til 15°
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedsområde 1 til 50 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Strømstyrke 5 A
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 16,80 tommer.
Dybde (metrisk) 42.50 cm
Dimensioner (LxB) Platform 32.4 x 25.4 cm
Dimensioner (L x B x H) 42.5 x 25.4 x 14 cm
Højde (engelsk) 5,50 tommer.
Højde (metrisk) 14 cm
Længde (engelsk) 16,80 tommer.
Længde (metrisk) 42.50 cm
Bredde (engelsk) 10.00 in.
Bredde (metrisk) 25.40 cm
Controller type Digital
Oversigt Shaker, Rocking, SHRK04DG, EU
Model- SHRK04DG
Platform stil 1 niveau
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer