Få mere at vide
OHAUS™ Rockende Shaker
Artikelnummer. 15772209 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Controller type:
Analog
Digital
Platform stil:
1 niveau
2 lag
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controller type Platform stil Pakningsstørrelse
15772209 Analog 2 lag Hver
15712219 Digital 1 niveau Hver
15762209 Analog 1 niveau Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15772209 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30391961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11020.00 DKK
    9365.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 1654.42 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
OHAUS™ Rocking Shaker er designet til en række applikationer, hvor en vippelignende bevægelse er ideel.
  • Analog kontrol
  • Nem og økonomisk mulighed for alle dine gyngebehov
  • Ideel til cellekultur og blotting-applikationer og er designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
  • Leveres med en 356 x 279 mm skridsikker gummimåtte
  • Variabel kontrol for hastighed, hældning og tid
  • 7,3 kg kapacitet
  • To-lags model fordobler brugbar kapacitet
Note: Hvid fordybningsmåtte vist på billedet sælges separat (se 15762559, Ohaus Dimplet måtte). Den sorte skridsikre måtte medfølger som standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Vippevinkel 0 til 15°
Bæreevne (metrisk) 7.3 kg
Hastighedsområde 1 til 75 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 0,065 A
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Strømstyrke 0,065 A
Produkttype Rocking Shaker, 2 etager
Certificeringer/compliance CE, TUV
Stiktype EU-stik
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 16,80 tommer.
Dybde (metrisk) 42.50 cm
Dimensioner (LxB) Platform 35.6 x 27.9 cm
Dimensioner (L x B x H) 42.5 x 25.4 x 14 cm
Højde (engelsk) 5,50 tommer.
Højde (metrisk) 14 cm
Længde (engelsk) 16,80 tommer.
Længde (metrisk) 42.50 cm
Bredde (engelsk) 11,00''
Bredde (metrisk) 27.90 cm
Controller type Analog
Model- SHRK07AL2, EU
Platform stil 2 lag
Timer rækkevidde 1 til 120 min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.