Få mere at vide
OHAUS™ Rockende Shaker
Artikelnummer. 15762209 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Controller type:
Analog
Digital
Platform stil:
1 niveau
2 lag
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controller type Platform stil unitSize
15762209 Analog 1 niveau Hver
15712219 Digital 1 niveau Hver
15772209 Analog 2 lag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15762209 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30391954
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Rocking Shaker er designet til en række applikationer, hvor en vippelignende bevægelse er ideel.
  • Digital kontrol
    • Ideel til cellekulturarbejde
    • Designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
    • Elektronisk hældningsjustering fra 0 til 15° mens enheden er i drift
    • Viser hastighed, hældningsvinkel og tid
    • Timer med hørbar alarm
  • Analog kontrol
    • Nem og økonomisk mulighed for alle dine gyngebehov
    • Ideel til cellekultur og blotting-applikationer og er designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
    • Leveres med en 356 x 279 mm skridsikker gummimåtte
    • Variabel kontrol for hastighed, hældning og tid
    • 7,3 kg kapacitet
    • To-lags model fordobler brugbar kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 0 til 15°
Bæreevne (metrisk) 7.3 kg
Hastighedsområde 1 til 75 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 0,065 A
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Strømstyrke 0,065 A
Produkttype Rocking Shaker, 1 niveau
Certificeringer/compliance CE, TUV
Stiktype EU-stik
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 16,80 tommer.
Dybde (metrisk) 42.50 cm
Dimensioner (LxB) Platform 35.6 x 27.9 cm
Dimensioner (L x B x H) 42.5 x 25.4 x 14 cm
Højde (engelsk) 5,50 tommer.
Højde (metrisk) 14 cm
Længde (engelsk) 16,80 tommer.
Længde (metrisk) 42.50 cm
Bredde (engelsk) 11,00''
Bredde (metrisk) 27.90 cm
Controller type Analog
Model- SHRK07AL1, EU
Platform stil 1 niveau
Timer rækkevidde 1 til 120 min.