Få mere at vide
OHAUS™ Rockende Shaker
Artikelnummer. 15712219 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Controller type:
Analog
Digital
Platform stil:
1 niveau
2 lag
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controller type Platform stil Pakningsstørrelse
15712219 Digital 1 niveau Hver
15762209 Analog 1 niveau Hver
15772209 Analog 2 lag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15712219 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30391989
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
OHAUS™ Rocking Shaker er designet til en række applikationer, hvor en vippelignende bevægelse er ideel.
  • Digital kontrol
    • Ideel til cellekulturarbejde
    • Designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
    • Elektronisk hældningsjustering fra 0 til 15° mens enheden er i drift
    • Viser hastighed, hældningsvinkel og tid
    • Timer med hørbar alarm
  • Analog kontrol
    • Nem og økonomisk mulighed for alle dine gyngebehov
    • Ideel til cellekultur og blotting-applikationer og er designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
    • Leveres med en 356 x 279 mm skridsikker gummimåtte
    • Variabel kontrol for hastighed, hældning og tid
    • 7,3 kg kapacitet
    • To-lags model fordobler brugbar kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Vippevinkel 0 til 15°
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedsområde 1 til 50 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Strømstyrke 5 A
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 16,80 tommer.
Dybde (metrisk) 42.50 cm
Dimensioner (LxB) Platform 32.4 x 25.4 cm
Dimensioner (L x B x H) 42.5 x 25.4 x 14 cm
Højde (engelsk) 5,50 tommer.
Højde (metrisk) 14 cm
Længde (engelsk) 16,80 tommer.
Længde (metrisk) 42.50 cm
Bredde (engelsk) 10.00 in.
Bredde (metrisk) 25.40 cm
Controller type Digital
Oversigt Shaker, Rocking, SHRK04DG, EU
Model- SHRK04DG
Platform stil 1 niveau
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.