Få mere at vide
Cole-Parmer™ Gyngeplatform
Hastighed:
15 til 60 rpm
20 til 60 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gør det muligt at placere et antal hybridiseringsrør ovenover.
- Fremstillet af rustfrit stål.
- Gør det muligt at behandle membraner ved hjælp af en bølgebevægelse.
- Hastighedsområde på 0 til 60 svingninger pr. minut.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | HI-200-seriens hybridiseringskuvøse |
| Holder | Hybridiseringsrør |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Gyngeplatform |
| Hastighed | 15 til 60 rpm |