Få mere at vide
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 Højhastighedsfordamper
Artikelnummer. 31723004
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31723004 4 L
1 options
Artikelnummer. 31723004 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. RKS223050SNW
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Aldrig før har opløsningsmiddelfordampning været så let.
  • Designet til store mængder af prøver, herunder batches inden for farmaceutisk, miljømæssigt, landbrugskemi og arbejdsgange inden for fødevarer, smags- og dufte-workflows
  • Genevac Rocket Synergy 2 opløsningsmiddelfordamper muliggør hurtig automatisk automatisering
  • Leverer op til seks gange kapaciteten af en roterende fordamper
  • Automatisk dræning og lavtryks dampopvarmningsteknologi for hurtigere og mere præcis fordampning
Tekniske data
Kammermateriale Aluminium
Model- Rocket Synergy 2
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 60 °C
Volumen (metrisk) 4 L
Produkttype Evaporatorer