Få mere at vide
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 High Speed Evaporator med inert gasudrensning
Beskrivelse
- Designet til store mængder af prøver, herunder batches inden for farmaceutisk, miljømæssigt, landbrugskemi og arbejdsgange inden for fødevarer, smags- og dufte-workflows
- Genevac Rocket Synergy 2 opløsningsmiddelfordamper muliggør hurtig automatisk automatisering
- Leverer op til seks gange kapaciteten af en roterende fordamper
- Automatisk dræning og lavtryks dampopvarmningsteknologi samt inert gas-udrensning for hurtigere og mere præcis fordampning
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Aluminium |
| Model- | Rocket Synergy 2 |
| Temperaturområde (metrisk) | 30 °C til 60 °C |
| Volumen (metrisk) | 4 L |
| Produkttype | Evaporatorer |