Få mere at vide
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 Dionex 250 ml ASE flaskeadapter
Artikelnummer. 31723002
Skift visning
Materiale:
Plast
Artikelnummer. Materiale
31723002 Plast
1 options
Artikelnummer. 31723002 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. 702010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Sæt med 6 adaptere til 250 ml Dionex™ flasker
  • Tillader op til 6 flasker at blive behandlet samtidig
  • Sæt af 6
  • Adapter, der tillader brug af Dionex™ 250 ml ASE opsamlingsflasker
  • Kompatibel med Rocket Synergy 2 Rocket Synergy
  • Kun kompatibel med Flask Rotors
Tekniske data
Materiale Plast
Type Adaptersæt