Få mere at vide
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 ASE Tube Puck-samling
Artikelnummer. 31723025
Skift visning
Mængde:
6/Set
Artikelnummer. Mængde
31723025 6/Set
1 options
Artikelnummer. 31723025 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. 702000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Sæt af 6-rør ASE puck-samlinger
  • Tillader op til 18 Dionex™ rør at blive behandlet samtidig
  • Sæt af 6
  • Kompatibel med Genevac Rocket Synergy
Tekniske data
Type Rørpuck-samling
Mængde 6/Set