Få mere at vide
Corning™ Rocker Cell Culture Tasker
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
22 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vores Rocker Cell Culture Bag, bestrålet, indeholder ethylenvinylacetat/low-density polyethylen 9101 film til brug med kommercielle rocking-motion bioreaktorkamre. 9101 filmen er klar, flerlags enkelt banefilm med en co-polymer kontaktflade. Corning tilbyder denne engangscellekulturpose i 2L-50L konfigurationer. Rocker Cell Culture Bag har taskeporte med en 1/4” modhage forbundet til et pallefilter og kontraventil med små glideklemmer. Posen porter med en 1/8” modhager er forbundet med hannen MPC stik og han Luer stik med hun MPC og kvindelige Luer-arrangementer. Luer han-pluggen (uden spindel) og ventilen, der kan afprøves, er forbundet til den resterende poseport med en 1/8” modhage. Bioreaktorplatformens gyngende bevægelse skaber effektiv, ikke-invasiv blanding af cellekulturen/mediet med effektiv gasoverførsel. Rocking-motion forhindrer celler i at sætte sig i bunden af Rocker Cell Culture Bag, mens de genererer store mængder rekombinant protein i både pattedyrs- og insektcellelinjer. Det lukkede system eliminerer risikoen for krydskontaminering. Stabilitetsstængerne på hver side gør det muligt for kommercielt tilgængelige bioreaktorer at rumme cellekulturposen. Denne cellekulturpose til engangsbrug er ideel til grundforskning til biofarmaceutiske fremstillingsapplikationer i stor skala.
- Komplet overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt for hvert produktionsparti.
- P1 kontraventil med 1/4' modhage PVDF 8004022 filter 2' længde 3/16' ID x 3/8' OD PCMGS rør
- P2 PVDF 8004022 filter 2' længde 3/16' ID x 3/8' OD PCMGS rør
- P3 Kvinde MPC stik med 1/4' modhage Han MPC prop 40' længde 1/4' ID x 7/16' OD kemisk resistent, varmeforsegleligt fleksibelt rør
- P4 hun Luer med 1/4' modhage han Luer prop 40' længde 1/8' ID x 1/4' OD kemisk resistent, varmeforsegleligt fleksibelt rør
- P5 Hun Luer med 1/4' modhage Svabbar ventil Han Luer prop uden spindel
- Bestrålet EVA/LDPE-film (9101)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 10° til 34 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 22 L |
| Certificeringer/compliance | ANSI, AMI, ISO 11137 |
| Til brug med (applikation) | Kommercielle rocking-motion bioreaktorkamre ved at give ikke-invasiv blanding af cellekulturen/mediet med effektiv gasoverførsel og ideel til grundforskning til storskala biofarmaceutisk fremstillingsapplikationer |
| Slange stil | Forsegleligt fleksibelt rør |
| Filmbeskrivelse | EVA/LDPE 9101 film er klar, flerlags enkelt banefilm med en copolymer kontaktflade |
| nr. pr. sag | 1/stk. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Port detalje | Port 1 - 0,25 tommer modhage forbundet til et pallefilter og kontraventil med små glideklemmer, 2 L x 0,18 ID x 0,37 in. ydre dia. PC mgS-slange, port 2 - 0,25 tommer. Modhager forbundet til et pallefilter med små glideklemmer, 2 L x 0,18 ID x 0,37 in. ydre dia. PC mgS tubin |
| Mængde | Hver |
| Vis mere |