Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rochester Pean tang
Artikelnummer. 15458434 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
159 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15458434 159 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15458434 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1081812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 DKK
    171.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 55.23 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Fremstillet af rustfrit stål. Cole-Parmer™ Rochester Pean Pincet inkluderer en låsemekanisme til fastspænding.
  • Standard karakter
  • Lige kæbe
  • Rustfrit stål
  • Længde: 158,75 mm
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Grad Standard
Tip stil Lige
Længde (metrisk) 159 mm
Ikke beregnet til medicinske anvendelser eller patientbrug.