Få mere at vide
Rochelle's Salt, TRC
Artikelnummer. 30412028
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30412028 1 g
1 options
Artikelnummer. 30412028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR6394701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Sodium Tartrate (AS)
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4 H4 O6 . K . Na . 4 H2 O
Mængde 1 g
Synonym Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (+)-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
SMIL O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; natrium; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioat; tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 282.22
Formel vægt 281.9965