Få mere at vide
Testo™ Robust vandtæt nedsænknings-/penetrationssonde
Artikelnummer. 10204603
Skift visning
Diameter (metrisk) sonde:
5 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) sonde
10204603 5 mm
1 options
Artikelnummer. 10204603 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0609 1273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    824.86 DKK
    656.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.37 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tekniske data
Type Probe, robust nedsænkning/penetration
Certificeringer/compliance 60751 Standard
Svartid 12 sek.
Diameter (metrisk) sonde 5 mm