Få mere at vide
BRAND™ Robottips, BIO-CERT™ Væskehåndtering, steril
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 50μ L
10 til 200μ L
10 til 300 μL
40 til 1000μ L
Beskrivelse
- Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. Alle reolspidser og filterspidser op til 1000μ L er fri for DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), endotoksiner (< 1 pg) og ATP (< 1 fg).
- Til brug med pipetteringsrobotter kræves spidser, der er afstemt efter robottens funktionsmåde med hensyn til geometri og overfladeegenskaber. BRAND robotpipettespidser og robotfilterspidser opfylder alle krav til brug med Liquid Handling Station-pipetteringsrobotten.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10 til 300 μL |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Emballage | TipRack (960/Pk.) |
| Produkttype | Robottips |
| Materiale | Polypropylen |