Få mere at vide
BRAND™ Robottips, BIO-CERT™ Væskehåndtering, steril
Artikelnummer. 17506696 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 50μ L
10 til 200μ L
10 til 300 μL
40 til 1000μ L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17506696 1 til 50μ L
17566696 10 til 200μ L
17576696 10 til 300 μL
17586696 40 til 1000μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17506696 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 733166
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Pipettespidser tilbyder pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser med pipetteringsrobotten Liquid Handling Station.
  • Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. Alle reolspidser og filterspidser op til 1000μ L er fri for DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), endotoksiner (< 1 pg) og ATP (< 1 fg).
  • Til brug med pipetteringsrobotter kræves spidser, der er afstemt efter robottens funktionsmåde med hensyn til geometri og overfladeegenskaber. BRAND robotpipettespidser og robotfilterspidser opfylder alle krav til brug med Liquid Handling Station-pipetteringsrobotten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 50μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Emballage TipRack (960/Pk.)
Produkttype Robottips