Få mere at vide
BRAND™ Robottips, BIO-CERT™ Certificeret kvalitet
Artikelnummer. 17596686 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 50μ L
10 til 200μ L
10 til 300 μL
40 til 1000μ L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17596686 1 til 50μ L
17536696 10 til 200μ L
17546696 10 til 300 μL
17556696 40 til 1000μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17596686 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 733146
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Pipettespidser tilbyder pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser med pipetteringsrobotten Liquid Handling Station.
  • Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. Alle reolspidser og filterspidser op til 1000μ L er fri for DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), endotoksiner (< 1 pg) og ATP (< 1 fg).
  • Til brug med pipetteringsrobotter kræves spidser, der er afstemt efter robottens funktionsmåde med hensyn til geometri og overfladeegenskaber. BRAND robotpipettespidser og robotfilterspidser opfylder alle krav til brug med Liquid Handling Station-pipetteringsrobotten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 50μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Ikke steril
Emballage TipRack (960/Pk.)
Produkttype Robottips