Få mere at vide
BRAND™ Robottips, BIO-CERT™ Certificeret kvalitet
Artikelnummer. 17536696 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 50μ L
10 til 200μ L
10 til 300 μL
40 til 1000μ L
Artikelnummer. 17536696
Brand: BRAND™ 734148
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipettespidser tilbyder pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser med pipetteringsrobotten Liquid Handling Station.
  • Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. Alle reolspidser og filterspidser op til 1000μ L er fri for DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), endotoksiner (< 1 pg) og ATP (< 1 fg).
  • Til brug med pipetteringsrobotter kræves spidser, der er afstemt efter robottens funktionsmåde med hensyn til geometri og overfladeegenskaber. BRAND robotpipettespidser og robotfilterspidser opfylder alle krav til brug med Liquid Handling Station-pipetteringsrobotten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10 til 200μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Ikke steril
Emballage TipRack (960/Pk.)
Produkttype Robottips