Få mere at vide
STEMCELL Technologies RoboSep™ Rat T Cell Isolation Kit
Mængde:
1 x 109 cells
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- The EasySep™ Rat T Cell Isolation Kit is designed to isolate T cells from single-cell suspensions of splenocytes or lymph nodes or from whole blood by negative selection
- The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T Cells |
| Til brug med (applikation) | Cell Isolation |
| Mængde | 1 x 109 cells |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.