Få mere at vide
STEMCELL Technologies RoboSep™ Human T Cell Isolation Kit
Mængde:
1 x 109 cells
Descrizione
- The EasySep™ Human T Cell Isolation Kit is designed to isolate T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
- This product can be used in place of the EasySep™ Human T Cell Enrichment Kit (Catalog #19051) for even faster cell isolations
Specifica
Specifica
| Celletype | T Cells |
| Til brug med (applikation) | Cell Isolation |
| Mængde | 1 x 109 cells |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto