Få mere at vide
STEMCELL Technologies RoboSep™ Human Naive CD8+ T Cell Isolation Kit
:
1 x 109 cells
Beskrivelse
- The EasySep™ Human Naïve CD8+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate naïve CD8+ T cells from fresh peripheral blood mononuclear cells by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with antibody complexes recognizing CD4, CD14, CD16, CD19, CD20, CD36, CD45RO, CD56, CD57, CD94, CD123, CD244, TCRγ/δ, glycophorin A and dextran-coated magnetic particles
- The labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are poured off into a new tube
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T Cells, T Cells, CD8+ |
| Til brug med (applikation) | Cell Isolation |
| Mængde | 1 x 109 cells |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.