missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Roblitinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Roblitinib (FGF-401) is an orally active and highly selective FGFR4 inhibitor with an IC50 of 1.9 nM. Roblitinib has antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Roblitinib |
| CAS | 1708971-55-4 |
| Farve | Light Nude |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H30N8O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | FGF-401 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5.2 mg/mL (10.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN1CC(N(CC2=CC(CCCN3C(NC4=CC(NCCOC)=C(C#N)C=N4)=O)=C3N=C2C=O)CC1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 506.56 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?