missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Robinetin, TRC

Artikelnummer. 30418714
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418714 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR63951510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Robinetin
CAS 490-31-3
Molekylær formel C15 H10 O7
Mængde 10 mg
Synonym 3,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-1-one, 3,3',4',5',7-Pentahydroxyflavone, Norkanugin
InChI formel InChI=1S/C15H10O7/c16-7-1-2-8-11(5-7)22-15(14(21)12(8)19)6-3-9(17)13(20)10(18)4-6/h1-5,16-18,20-21H
SMIL OC1=C(Oc2cc(O)ccc2C1=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
IUPAC navn 3,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 302.24
Formel vægt 302.0427
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.