Få mere at vide
Robenidin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134607
Skift visning
Mængde:
100 mg
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134607 10 g
30134330 100 g
17945025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR63900010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25875-50-7
Molekylær formel C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 370.66
Synonym 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
IUPAC navn 1,3-bis[(E)-(4-chlorophenyl)methylideneamino]guanidin; hydrochlorid
SMIL Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Robenidine hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
Formel vægt 369.0315