Få mere at vide
Robenidine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448856
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448856 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448856 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2157
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Robenidine hydrochloride is an anticoccidial agent which is also active against MRSA and VRE with MIC50s of 8.1 and 4.7 μM, respectively.
Robenidine hydrochloride is an anticoccidial agent which is also active against MRSA and VRE with MIC50s of 8.1 and 4.7 μM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Robenidine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 25875-50-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14Cl3N5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 6.25 mg/mL (16.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL N=C(N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1)N/N=C/C2=CC=C(Cl)C=C2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 370.66
Formel vægt 370.66
Procent renhed 98.0%