Få mere at vide
Robenidin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460727
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460727 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460727 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0868.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Robenidine hydrochloride
CAS 25875-50-7
Analyt- eller komponentnavne Robenidine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
IUPAC navn 1,3-bis[(E)-(4-chlorophenyl)methylideneamino]guanidin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 370.66
Mængde 10 mg
Formel vægt 369,0315 g/mol